Läs mer
Squalene, Mikromol™
Produktkod. 17962066
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17962066 250 mg
1 options
Produktkod. 17962066 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3951.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Squalene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Squalene
CAS 111-02-4
Analyt- eller komponentnamn Squalene
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C30 H50
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Squalene
InChI formel InChI=1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
LEDER CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\C)\C)C
IUPAC-namn (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametyltetrakosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
Molekylvikt (g/mol) 410.72
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 410,3913 g/mol