Läs mer
Squalene, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456362 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456362 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11456362 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210294891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4750.00 SEK
    4521.84 SEK / 1 L
    Save 228.16 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Fungerar som den biokemiska föregångaren till hela familjen av steroider. Skvalen, MP Biomedicals är en isoprenoidförening som strukturellt liknar betakaroten och är en mellanmetabolit i syntesen av kolesterol. Squalene är inte ver
  • Fungerar i huden som en släckare av singletsyre, skyddar mänsklig hudyta från lipidperoxidation på grund av exponering för UV och andra källor till joniserande strålning
  • Tillskott hos möss har resulterat i markanta ökningar av cellulära och ospecifika immunfunktioner på ett dosberoende sätt
  • Kan fungera som en“ sjunka” för starkt lipofila xenobiotika; eftersom det är ett opolärt ämne har det en högre affinitet för ojoniserade läkemedel
  • Tillskott kan minska kolesterol och triglyceridnivåer; det kan vara ett användbart tillägg för att förstärka effekterna av vissa kolesterolsänkande läkemedel
  • Den primära terapeutiska användningen av squalen är för närvarande som en tilläggsterapi vid en mängd olika cancerformer
Specifikationer
CAS 111-02-4
Smältpunkt -75 °C (litteratur)
Densitet 0,858 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kokpunkt 285 °C (25 mm (litteratur))
Molekylformel C30H50
Brytningsindex n20/D 1.494 (Lit.)
Kvantitet 1 L
Synonym squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
InChI-nyckel YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
IUPAC-namn (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
Molekylvikt (g/mol) 410.73
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
Formel vikt 410.7
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska