Läs mer
Squalene, TRC
Produktkod. 30133674
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133674 10 g
17902105 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68380010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-02-4
Molekylformel C30 H50
Molekylvikt (g/mol) 410.72
Synonym Squalene, 2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl-, (6E,10E,14E,18E)-, 2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl-, (all-E)- (8CI), (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene, (E,E,E,E)-Squalene, AddaVax, Nikko Squalane EX, Spinacen, Spinacene, Squalen, Super Squalene, all-trans-Squalene, trans-Squalene
IUPAC-namn (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametyltetrakosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
LEDER CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\C)\C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Squalene
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
Formel vikt 410.3913