Läs mer
Hettich Lab Technology™ Fyrkantig bärare
Beskrivning
- Öppen hink/hållare för adapterinsatser
- Lämplig för flera utsvängbara rotorer och adaptrar
- Rymmer en mängd olika centrifugarbeten
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Swing-Out Rotor 5699-R, Adapter 5227, 5242, 5243, 5249, 5258, 5262, 5263-A, 5264, 5266, 5267, 5268, 5280, 5233,B, 6371,B, 6371,B, 6339-A, MTP, CP, DWP, MS, QP, Microtest platta (Terasaki), 96-brunnars PCR-platta, PCR-remsor |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Behållartyp | Bärare, hink |
| Antal platser | 1 |