Läs mer
Gilac™ Fyrkantig hink med vattentätt lock, 12 L
Produktkod. 17998511
Produktkod. 17998511 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G615712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.10 SEK
    370.98 SEK / Paket med 1
    Save 156.12 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Fyrkantig 12 L hink med vattentätt lock passar för matkontakt med vattentätt lock och hällpip.
  • Hink passar för matkontakt med vattentätt lock och hällpip.
  • Lufttätt lock håller smaker inne och lukter ute.
  • Kapsling när den är tom, inget sug och stapling när locket är stängt.
  • Gör det möjligt att förvara och transportera flytande preparat.
  • Gradering i liter.
  • Utloppsområde som förhindrar att vatten fastnar vid rengöring och slitageskydd som lyfter skopan från marken.
  • HDPE kropp och LDPE lock.
  • Handtag i rostfritt stål.
  • Yttermått inkluderar handtag.
Specifikationer
Inkluderar Hink, handtag och lock
Kvantitet 12 L