Läs mer
Gilac™ Fyrkantig hink med vattentätt lock
Produktkod. 15962674
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15962674 12 l
1 options
Produktkod. 15962674 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G615709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.10 SEK
    370.98 SEK / Paket med 1
    Save 156.12 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Fyrkantig hink passar för matkontakt med vattentätt lock och hällpip. Lufttätt lock håller smaker inne och lukter ute.
  • Hink passar för matkontakt med vattentätt lock och hällpip
  • Lufttätt lock håller smaker inne och lukter ute
  • Kapsling när den är tom, inget sug och stapling när locket är stängt
  • Gör det möjligt att förvara och transportera flytande preparat
  • Examen i liter
  • Utloppsområde som förhindrar att vatten fastnar vid rengöring och slitageskydd som lyfter skopan från marken
  • HDPE kropp och LDPE lock
  • Handtag i rostfritt stål
  • Yttermått inkluderar handtag
Specifikationer
Produkttyp Hink med lock
Kapacitet (metrisk) 12 l
Examen Ja
Material HDPE
Kapacitet (engelska) 3,2 gal.
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Färg Rött
För användning med (applikation) Matkontakt
Höjd (metrisk) 280 mm
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 305 mm
Form Fyrkantig
Temperatur (engelska) 5 °F till 140 °F
Temperatur (metrisk) -15 °C till +60 °C
Bredd (engelska) 13 tum
Bredd (metrisk) 330 mm