Beskrivning
- Klart borosilikatglas
- Hydrolytisk klass 1
- Kemisk beständighet
- Helautomatisk produktion för bruksfärdig kvalitet
- Damm- och fettfri
- Distorsionsfri
- Platthet inuti± 3μ m
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Fyrkantig |
| Material | Borsilikatglas |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Mått (L x B) | 20 x 20 mm |
| Beskrivning | Vatten-vit |