Läs mer
Thermo Scientific™ Fyrkantiga kuvetter för Thermo Scientific Spectronic™ 20+ och 20D+ spektrofotometrar
Produktkod. 11816534 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Banans längd:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Banans längd Förpackningsstorlek
11816534 10 mm Varje
1 options
Produktkod. 11816534 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 331709000
Beräknad leverans: 19-03-2027
  • Optisk klass
  • Katt. nr 22-255-451 är en matchad uppsättning av två med 10 mm väglängd; kräver 14-385-125A hållare (säljs separat); fodral ingår
  • Katt. nr 07-144-18 har 1/2 tum. (13 mm) väglängd och kommer i set om två med fodral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kyvett
Material Optiskt glas
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 340 till 950 nm
För användning med (utrustning) Spectronic™ 20+ och 20D+ spektrofotometrar
Form Fyrkantig