Läs mer
Gilac™ Fyrkantig soptunna
Produktkod. 17998611
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17998611 4 l
1 options
Produktkod. 17998611 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G038421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.90 SEK
    130.51 SEK / Paket med 1
    Save 56.39 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Fyrkantig soptunna lämplig för institutionell catering och användning i hotellrum etc.
  • Soptunna lämplig för institutionell catering och användning i hotellrum etc.
  • Med invändig vit plasthink och handtag.
  • Mycket hållbar.
  • Stabil och lätt att underhålla.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 l
Kapacitet (engelska) 1,1 gal.
Färg Vitt
Form Fyrkantig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material HDPE
Produkttyp Dammbehållare