Läs mer
Fisherbrand™ Fyrkantiga vägande båtar
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Kapacitet (metrisk):
85 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
- Temperaturområde:– 10 till 70 °C
- Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
- Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning.
- Rundade hörn förenklar överföringen
- FDA/livsmedelsgodkänd
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 2,9 oz. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 85 mL |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Fyrkantig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vägande båt |
| Visa mer |