Läs mer
DWK Life Sciences™ Fyrkantig Quadrupod, för glaskeramisk laboratorieskyddsplatta
Produktkod. 15272109 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
135 mm
155 mm
175 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15272109 155 mm Paket med 5
15262109 135 mm Paket med 5
11742909 175 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15272109 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 290775705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.50 SEK
    2697.41 SEK / Paket med 5
    Save 148.09 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Idealisk hållare för glaskeramiska plattor.
I laboratoriet värms lösningar ofta upp. Detta steg kan utföras med olika tekniker, t.ex. i vatten- eller sandbad, med värmekåpa eller klassiskt med en bunsenbrännare. Om bunsenbrännaren används som värmekälla, rekommenderas att använda ett stativ eller kvadratfot och en motsvarande glaskeramisk platta. Kärlet som ska värmas upp placeras på den glaskeramiska plattan med Bunsen-brännaren under. Kontaminering av den glaskeramiska plattan kan avlägsnas med rengöringsskrapan.
  • hållarplatta: stål 1.4301, stativfötter: stål 1.4305
  • Tillverkad av värmebeständigt kromnickelstål med
  • Fyra ben för extra stabilitet
Specifikationer
Material Krom-nickel stål
Diameter (metrisk) 155 mm
För användning med (applikation) Tallrikhållare för glaskeramiska plattor; Uppvärmning; För glaskeramisk laboratorieskyddsplatta
Höjd (metrisk) 210 mm
Antal per förpackning 5/Pk.