Läs mer
- Home
- Products
- Histologi och Cytologi
- Automatiserade täckglas och tillbehör
- Corning™ Fyrkantiga och rektangulära skyddsglasögon
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Corning™ Fyrkantiga och rektangulära skyddsglasögon
Produktkod. 13206788 Handla allt Corning Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
#2 (0,19 till 0,23 mm)
0,17 till 0,25 mm
Längd (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredd (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
23 product options available for selection
| Produktkod. | Tjocklek (metrisk) | Längd (metrisk) | Bredd (metrisk) | Form | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13206788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13216778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 25 mm | 25 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13256788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13246778 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 25 mm | 25 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13286778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13216788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13258959 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13276778 | #2 (0,19 till 0,23 mm) | 25 mm | 25 mm | Fyrkantig | Paket med 1000 |
| 13276788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13226788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13296778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13286788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13296788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 12876333 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13236778 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13266778 | 0,17 till 0,25 mm | 22 mm | 22 mm | Fyrkantig | Paket med 1000 |
| 13236788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13256778 | 0,17 till 0,25 mm | 18 mm | 18 mm | Fyrkantig | Paket med 1000 |
| 13266788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13226778 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13296768 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13206778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13246788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
13206788
Lieferant
Corning™
Lieferanten-Nr.
2975224
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
2370.00 SEK
2213.46 SEK / Paket med 1000
Save 156.54 SEK
6% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ger kvalitet, tillförlitlighet och prestanda för dina laboratoriemikroskopibehov
- Tillverkad av soda-limeglas och borosilikatglas med hög klarhet
- Finns i kvadratiska och rektangulära former, och i tre standardstorlekar och tjocklekar
Bestellinformation
Förpackad i plastlådor för skydd under förvaring.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Rektangel |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Bredd (metrisk) | 22 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Mikroskop |
| Kvantitet | 100/Pk. |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?