Läs mer
- Home
- Products
- Histologi och Cytologi
- Automatiserade täckglas och tillbehör
- Corning™ Fyrkantiga och rektangulära skyddsglasögon
Corning™ Fyrkantiga och rektangulära skyddsglasögon
Produktkod. 13226788
Handla allt Corning Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
#2 (0,19 till 0,23 mm)
0,17 till 0,25 mm
Längd (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredd (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
23 product options available for selection
| Produktkod. | Tjocklek (metrisk) | Längd (metrisk) | Bredd (metrisk) | Form | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13226788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13216778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 25 mm | 25 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13256788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13246778 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 25 mm | 25 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13286778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13216788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13206788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13258959 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13276778 | #2 (0,19 till 0,23 mm) | 25 mm | 25 mm | Fyrkantig | Paket med 1000 |
| 13276788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13296778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13286788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13296788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 12876333 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13236778 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13266778 | 0,17 till 0,25 mm | 22 mm | 22 mm | Fyrkantig | Paket med 1000 |
| 13236788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13256778 | 0,17 till 0,25 mm | 18 mm | 18 mm | Fyrkantig | Paket med 1000 |
| 13266788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13226778 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13296768 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13206778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13246788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
13226788
Lieferant
Corning™
Lieferanten-Nr.
2975245
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Zum Warenkorb hinzufügen
2970.36 SEK valid until 2026-03-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ger kvalitet, tillförlitlighet och prestanda för dina laboratoriemikroskopibehov
- Tillverkad av soda-limeglas och borosilikatglas med hög klarhet
- Finns i kvadratiska och rektangulära former, och i tre standardstorlekar och tjocklekar
Bestellinformation
Förpackad i plastlådor för skydd under förvaring.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Rektangel |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Bredd (metrisk) | 24 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Mikroskop |
| Kvantitet | 100/Pk. |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?