Läs mer
Corning™ Fyrkantiga och rektangulära skyddsglasögon
Handla allt Corning Produkter
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
#2 (0,19 till 0,23 mm)
0,17 till 0,25 mm
Längd (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredd (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Beskrivning
Ger kvalitet, tillförlitlighet och prestanda för dina laboratoriemikroskopibehov
- Tillverkad av soda-limeglas och borosilikatglas med hög klarhet
- Finns i kvadratiska och rektangulära former, och i tre standardstorlekar och tjocklekar
Beställningsinfo
Förpackad i plastlådor för skydd under förvaring.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Rektangel |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Bredd (metrisk) | 22 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Mikroskop |
| Kvantitet | 100/Pk. |