Läs mer
Corning™ Fyrkantiga och rektangulära skyddsglasögon
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13258959 Handla allt Corning Produkter
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
#2 (0,19 till 0,23 mm)
0,17 till 0,25 mm
Längd (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredd (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Produktkod. 13258959
Brand: Corning™ 2975225
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger kvalitet, tillförlitlighet och prestanda för dina laboratoriemikroskopibehov
  • Tillverkad av soda-limeglas och borosilikatglas med hög klarhet
  • Finns i kvadratiska och rektangulära former, och i tre standardstorlekar och tjocklekar
Beställningsinfo
Förpackad i plastlådor för skydd under förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Rektangel
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 50 mm
Bredd (metrisk) 22 mm
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Mikroskop
Kvantitet 100/Pk.