Läs mer
Corning™ Fyrkantiga och rektangulära skyddsglasögon
Produktkod. 13266778 Handla allt Corning Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
#2 (0,19 till 0,23 mm)
0,17 till 0,25 mm
Längd (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredd (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Form Förpackningsstorlek
13266778 0,17 till 0,25 mm 22 mm 22 mm Fyrkantig Paket med 1000
13216778 #1 (0,13 till 0,16 mm) 25 mm 25 mm Fyrkantig Paket med 2000
13256788 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 50 mm 22 mm Rektangel Paket med 1000
13246778 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 25 mm 25 mm Fyrkantig Paket med 2000
13286778 #1 (0,13 till 0,16 mm) 30 mm 22 mm Rektangel Paket med 1000
13216788 #1 (0,13 till 0,16 mm) 40 mm 24 mm Rektangel Paket med 1000
13206788 #1 (0,13 till 0,16 mm) 40 mm 22 mm Rektangel Paket med 1000
13258959 #1 (0,13 till 0,16 mm) 50 mm 22 mm Rektangel Paket med 1000
13276778 #2 (0,19 till 0,23 mm) 25 mm 25 mm Fyrkantig Paket med 1000
13276788 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 40 mm 24 mm Rektangel Paket med 1000
13226788 #1 (0,13 till 0,16 mm) 50 mm 24 mm Rektangel Paket med 1000
13296778 #1 (0,13 till 0,16 mm) 30 mm 24 mm Rektangel Paket med 1000
13286788 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 50 mm 24 mm Rektangel Paket med 1000
13296788 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 60 mm 24 mm Rektangel Paket med 1000
12876333 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 30 mm 22 mm Rektangel Paket med 1000
13236778 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 22 mm 22 mm Fyrkantig Paket med 2000
13236788 #1 (0,13 till 0,16 mm) 60 mm 24 mm Rektangel Paket med 1000
13256778 0,17 till 0,25 mm 18 mm 18 mm Fyrkantig Paket med 1000
13266788 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 30 mm 24 mm Rektangel Paket med 1000
13226778 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 18 mm 18 mm Fyrkantig Paket med 2000
13296768 #1 (0,13 till 0,16 mm) 18 mm 18 mm Fyrkantig Paket med 2000
13206778 #1 (0,13 till 0,16 mm) 22 mm 22 mm Fyrkantig Paket med 2000
13246788 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 40 mm 22 mm Rektangel Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 13266778 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 285522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00 SEK
    1569.71 SEK / Paket med 1000
    Save 110.29 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 07-04-2027
Ger kvalitet, tillförlitlighet och prestanda för dina laboratoriemikroskopibehov
  • Tillverkad av soda-limeglas och borosilikatglas med hög klarhet
  • Finns i kvadratiska och rektangulära former, och i tre standardstorlekar och tjocklekar
Beställningsinfo
Förpackad i plastlådor för skydd under förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Fyrkantig
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 22 mm
Bredd (metrisk) 22 mm
Tjocklek (metrisk) 0,17 till 0,25 mm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Mikroskop
Kvantitet 100/Pk.