Läs mer
Nabertherm™ Square Saggar
Produktkod. 15330345 Handla allt Nabertherm Produkter
Temperatur (metrisk):
1600 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15330345
Brand: Nabertherm™ 699000279
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantig saggar för ugnar LHTC och LH.
  • Tmax: 1600 °C
Lasten placeras i keramiska saggar för optimalt utnyttjande av ugnsutrymmet. Upp till tre saggar kan staplas ovanpå varandra i ugnen. Varje saggar har utskärningar för bättre ventilation. Den övre saggarn bör också stängas med ett lock av keramik.
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Typ Square Saggar