Läs mer
Cole-Parmer™ Rubbermaid™ Fyrkantig skopa
Produktkod. 11775978 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11775978
Brand: Cole-Parmer™ 0627700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skopa lätt stora mängder. Rubbermaid™ Square Scoop är konstruerad av slitstark polyeten och designad för att stå på ända utan att tippa.
Skopa rymmer 2 liter. Står på ända eller hänger i en krok.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l
Typ av handtag Gjuten
Längd (metrisk) 210 mm