Läs mer
Sampling Systems™ Fyrkantigt rostfritt stål PharmaScoop™
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skopor av mycket hög kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Tillverkad av 316L rostfritt stål
- Sprickfri
- Satinfinish
- Rundade hörn för enkel rengöring
- GMP rätta
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1500 ml |
| Avsluta | Spegelpolsk |
| Material | Rostfritt stål (316L) |