Läs mer
Cole-Parmer™ Square Utility Pan
Produktkod. 15543544 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,25 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15543544 1,25 l Varje
1 options
Produktkod. 15543544 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0728601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 SEK
    679.03 SEK / Paket med 1
    Save 127.97 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Sömlös konstruktion med rundade hörn. Cole-Parmer™ Square Utility Pan är NSF certifierad och säker för användning med livsmedel.
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Medelmåttig
  • Överdrag säljs separat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NSF Auktoriserad
Kapacitet (metrisk) 1,25 l
Material Rostfritt stål
Förpackningsmängd 1 st
Form Fyrkantig
Viktkapacitet Medelvikt
Mått (L x B x H) 156 x 156 x 73 mm
Längd (metrisk) 156 mm
Bredd (metrisk) 156 mm
Höjd (metrisk) 73 mm