Description
- Grund båt med bred, platt botten för att motstå tippning.
- Idealisk för fast produktvägning.
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
- Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F).
- Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer.
- FDA/livsmedelsgodkänd.
- Paket om 500
- Disponibel
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 1,7 oz. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 51 ml |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polykarbonat |
| Form | Fyrkantig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vägbåt |
| Show More |