Läs mer
Fisherbrand™ Fyrkantiga vägande båtar, blå
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Tillverkad och förpackad i ett rent rum.
- Finns i vitt, svart eller blått för bästa färgkontrast för att säkerställa fullständig provborttagning.
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
- Temperaturområde -10 °C till +70 °C (14 F °till 158 °F).
- Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer.
- Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning.
- Rundade hörn förenklar överföringen.
- 3 storlekar.
- Paket om 500.
- Alla är FDA/livsmedelsklassade.
- Disponibel.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Fyrkantig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vägande båt |
| För användning med (utrustning) | Fuktanalysator för mikrovågsugn |
| Kvantitet | 500 Pk. |
| Visa mer |