Läs mer
Fisherbrand™ Fyrkantiga vägande båtar, blå
Produktkod. 15738187 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15738187
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ge exakta utgjutningar med minimal provförlust. Square Weighing Boats, Blue är flexibla polystyrenbåtar med släta ytor.
  • Manufactured and packaged in a clean room.
  • Available in white, black, or blue for best color contrast to ensure complete sample removal.
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10°C to +70°C (14°F to 158°F).
  • Can be used with microwave moisture analyzers.
  • Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping.
  • Rounded corners simplify transfer.
  • 3 sizes.
  • Pack of 500.
  • All are FDA/food-grade compliant.
  • Disposable.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Bottenform Flat
Färg Blue
Disponibel Single-use
Material Polystyrene
Form Square
Sterilitet Non-sterile
Typ Weighing Boat
För användning med (utrustning) Microwave Moisture Analyzer
Kvantitet 500 Pk.
Temperaturområde (engelska) -10°C to +70°C
Temperaturområde (metriskt) 14°F to 158°F
Mått (L x B x H) 85 x 85 x 24 mm
Längd (engelska) 3.3 in.
Längd (metrisk) 85 mm
Bredd (engelska) 3.3 in.
Bredd (metrisk) 85 mm
Höjd (metrisk) 24 mm
Höjd (engelska) 0.94 in.