Läs mer
Fisherbrand™ Fyrkantiga vägande båtar, blå
Produktkod. 15748187 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15748187
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge exakta utgjutningar med minimal provförlust. Square Weighing Boats, Blue är flexibla polystyrenbåtar med släta ytor.
  • Tillverkad och förpackad i ett rent rum.
  • Finns i vitt, svart eller blått för bästa färgkontrast för att säkerställa fullständig provborttagning.
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
  • Temperaturområde -10 °C till +70 °C (14 F °till 158 °F).
  • Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer.
  • Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning.
  • Rundade hörn förenklar överföringen.
  • 3 storlekar.
  • Paket om 500.
  • Alla är FDA/livsmedelsklassade.
  • Disponibel.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägande båt
För användning med (utrustning) Fuktanalysatorer för mikrovågor
Kvantitet 500 Pk.
Temperaturområde (engelska) -10 °C till +70 °C
Temperaturområde (metriskt) 14 °F till 158 °F
Mått (L x B x H) 140 x 140 x 22 mm
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Bredd (engelska) 5,5 tum
Bredd (metrisk) 140 mm
Höjd (metrisk) 22 mm
Höjd (engelska) 0,87 tum.