Läs mer
Bochem™ Fyrkantig trådkorg
Produktkod. 10090921
Change view
Mått (L x B x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
8 x 8 x 1 mm Mesh
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10090921 100 x 100 x 100 mm -
10709271 120 x 120 x 100 mm -
10356001 120 x 120 x 120 mm Varje
10040761 8 x 8 x 1 mm Mesh -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10090921 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 10020
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Bochem™ Fyrkantig trådkorg med speciell högkvalitativ bearbetning vid svetspunkterna.
  • Fyrkantig
  • Särskild högkvalitativ bearbetning
  • 18/10 E-Poli
Specifikationer
Material 18/10 E-Poli
Form Fyrkantig
Storlek 8 x 8 x 1 mm nät
Mått (L x B x H) 100 x 100 x 100 mm