Läs mer
Bochem™ Fyrkantig trådkorg
Produktkod. p-7146766
Mått (L x B x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
8 x 8 x 1 mm Mesh
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10090921
Brand: Bochem™ 10020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Fyrkantig trådkorg med speciell högkvalitativ bearbetning vid svetspunkterna.
  • Fyrkantig
  • Särskild högkvalitativ bearbetning
  • 18/10 E-Poli
Specifikationer
Material 18/10 E-Poli
Form Fyrkantig
Storlek 8 x 8 x 1 mm Mesh
Mått (L x B x H) 100 x 100 x 100 mm