Läs mer
Fisherbrand™ Squat Form bägare
Produktkod. 15409083 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15409083 250 mL Paket med 10
15469073 25 mL Paket med 10
15479073 50 mL Paket med 10
15489073 100 mL Paket med 10
15499073 150 mL Paket med 10
15419083 400 mL Paket med 10
15429083 600 mL Paket med 10
15439083 800 mL Paket med 10
15449083 1000 mL Paket med 10
15459083 2000 mL Varje
15469083 3000 mL Varje
15479083 5000 mL Varje
15489083 10 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15409083
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Squat Form Beakers är graderade och kommer i en mängd olika kapaciteter.
  • Borosilikatglas 3.3
  • Low Form Examen med pip
  • Tillverkad till ISO 3819
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 70 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Avsluta Matte
Höjd (metrisk) 95 mm
Inkluderar Pip
Kvantitet 10 Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819
skala Vit graderad skala
Stil Låg form