Läs mer
Fisherbrand™ Squat Form bägare
Produktkod. 15499073 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15499073
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Squat Form Beakers är graderade och kommer i en mängd olika kapaciteter.
  • Borsilikatglas
  • Squat form med pip och gradering
  • ISO 3819 DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Material Borsilikatglas
Avsluta Matte
Höjd (metrisk) 80 mm
Inkluderar Pip
Kvantitet 10 Pk.
Typ Bägare
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819, DIN 12331
skala Vit graderad skala
Stil Låg form