Läs mer
Fisherbrand™ Squat-form Flat Bottom Vials
Produktkod. 14853542 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
7 ml
10 ml
20 ml
Förslutningstyp:
Snäpplock
Förpackningsstorlek:
Paket med 162
Paket med 190
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förslutningstyp unitSize
14853542 10 ml Snäpplock Paket med 190
14873542 20 ml Snäpplock Paket med 162
14843542 7 ml Snäpplock Paket med 190
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 14853542
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Specifikationer
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 23 mm
Material Borosilicate Glass
Volym (metrisk) 10 ml
För användning med (applikation) Suitable for the storage of powders and 'dry' samples
Stil Squat form
Basstil Flat
Stängningsmaterial Polyethylene
Förslutningstyp Snäpplock
Kvantitet 190/Pk.
Stängningsstorlek 22 mm
Höjd (metrisk) 47 mm
Produkttyp Flat Bottom Vial