Läs mer
Haldenwanger™ Squat Form Porslinsdeglar utan lock
Produktkod. 12326487
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
11 ml
15 ml
25 ml
40 ml
50 ml
85 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12326487 25 ml Paket med 10
12306487 11 ml Paket med 10
12316487 15 ml Paket med 10
10424431 25 ml Varje
12336487 40 ml Paket med 10
10424621 40 ml Varje
12396477 6 ml Paket med 10
12356487 85 ml Paket med 5
10665021 50 ml Varje
12346487 50 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12326487 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 79/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    906.00 SEK
    801.43 SEK / Paket med 10
    Save 104.57 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Diameter (metrisk) Yttre 45mm
Höjd (metrisk) 28mm
Produkttyp Squat Form Porslinsdeglar