Läs mer
Haldenwanger™ Squat Form Porslinsdeglar utan lock
Description
- Finns i en mängd olika storlekar
- Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
- 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifications
Specifications
| Material | Porslin |
| Avsluta | Glaserade |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 60mm |
| Höjd (metrisk) | 35mm |
| Produkttyp | Squat Form Porslinsdeglar |