Läs mer
Haldenwanger™ Squat Form Porslinsdeglar utan lock
Produktkod. 12396477
Kapacitet (metrisk):
6 mL
11 mL
15 mL
25 mL
40 mL
50 mL
85 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12396477
Brand: Haldenwanger™ L 79/000A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Kapacitet (metrisk) 6 mL
Diameter (metrisk) Yttre 30mm
Höjd (metrisk) 19mm
Produkttyp Squat Form Porslinsdeglar