Läs mer
Haldenwanger™ Squat Form Porslinsdeglar utan lock
Produktkod. p-8000864
Kapacitet (metrisk):
6 ml
11 ml
15 ml
25 ml
40 ml
50 ml
85 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12306487
Brand: Haldenwanger™ L 79/00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Kapacitet (metrisk) 11 ml
Diameter (metrisk) Yttre 35mm
Höjd (metrisk) 22mm
Produkttyp Squat Form Porslinsdeglar