Läs mer
Buerkle™ Squeeze-Fix slangklämma
Produktkod. 10243652 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Slangstorlek:
1 till 5 mm
3 till 10 mm
6 till 15 mm
Total längd (metrisk):
25 mm
40 mm
55 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10243652 3 till 10 mm 40 mm Varje
10283602 1 till 5 mm 25 mm Varje
10253652 6 till 15 mm 55 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10243652 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 86180002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.50 SEK
    18.14 SEK / Paket med 1
    Save 1.36 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med dessa klämmor kan slangarna komprimeras helt eller delvis efter behov. Buerkle™ Squeeze-Fix slangklämmor är gjorda av POM, rostar inte och kan manövreras med en hand. Permanent elastisk, hygienisk och steriliserbar.
Med dessa klämmor kan slangarna komprimeras helt eller delvis efter behov.
  • Kan manövreras med en hand
  • Tillverkad av polyoxylmetylenplast (POM)
  • Rostar inte
  • Permanent elastisk och hygienisk
  • Vitt
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material POM
Total längd (metrisk) 40 mm
För användning med Slangar
Slangstorlek 3 till 10 mm
Färg Vitt
Produkttyp Slangklämma