Beskrivning
Med dessa klämmor kan slangarna komprimeras helt eller delvis efter behov.
- Kan manövreras med en hand
- Tillverkad av polyoxylmetylenplast (POM)
- Rostar inte
- Permanent elastisk och hygienisk
- Vitt
- Steriliserbar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | POM |
| Total längd (metrisk) | 25 mm |
| För användning med | Slangar |
| Slangstorlek | 1 till 5 mm |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Slangklämma |