Läs mer
Witeg™ Squibb Borosilicate Glass Separatory Funnels
Beskrivning
- Acc. to Squibb
- Borosilicate glass
- Detachable PTFE stopcock
- Pear form
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borosilicate Glass |
| Lednummer | ST 29/32 |
| Längd (metrisk) skaft | 100mm |
| Kran | Yes |
| Proppmaterial | PTFE |
| Stopparnummer | ST 29/32 |
| Produkttyp | Separatory Funnel |