Läs mer
Witeg™ Squibb Borosilikatglas-separationstrattar
Beskrivning
- Enligt Squibb
- Borsilikatglas
- Avtagbar PTFE-stoppkran
- Päronform
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Lednummer | ST 29/32 |
| Längd (metrisk) skaft | 100mm |
| Kvantitet | 1Pack |
| Kran | Ja |
| Proppmaterial | PTFE |
| Stopparnummer | ST 29/32 |
| Produkttyp | Separationsskorsten |