missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SR 10067

Beskrivning
SR 10067 is a selective Rev-Erbα/β agonist (IC50 values are 160 and 170 nM for Rev-Erbβ and Rev-Erbα respectively). Exhibits no significant activity against a wide range of nuclear receptors, other receptors, ion channels and transporters at 20 μM. Increases wakefulness, reduces REM and slow wave sleep in vivo. Also reduces anxiety-like behavior in marble-burying assay. Cell permeable and brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [3-[[4-(1,1-Dimethylethoxy)phenoxy]methyl]-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl]-1-naphthalenylmethanone |
| CAS | 1380548-02-6 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C31H31NO3 |
| Formel vikt | Observed MW: 465.58 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?