Läs mer
Tocris Bioscience™ SR 11237
Beskrivning
Pan retinoid X receptor (RXR) agonist that is devoid of any RAR activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SR 11237 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 380.48 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.484 |