missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SR 13800

Beskrivning
SR 13800 is a potent MCT1 inhibitor (IC50 = 0.5 nM); blocks proliferation of Raji lymphoma cells in vitro. Also inhibits lactate uptake in breast cancer cells in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dihydro-7-[(3-hydroxypropyl)thio]-2-methyl-4-(2-methylpropyl)-6-(1-naphthalenylmethyl)-1H-pyrrolo[3,4-d]pyridazin-1one |
| CAS | 227321-12-2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Monocarboxylate Transporter Inhibitors |
| Molekylformel | C25H29N3O2S |
| Formel vikt | 435.58 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?