Läs mer
Tocris Bioscience™ SR 140333
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18716937
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18716937 10 mg
1 options
Produktkod. 18716937 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4012/10
Potent NK1 receptor antagonist
Potent NK1 receptor antagonist (Ki = 0.74 nM. IC50 = 1.6 nM). Inhibits substance P -invoked calcium mobilization and outward current (IC50 = 1.3 nM); blocks NK1-mediated nitric oxide-dependent vasodilation in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153050-21-6
Molekylformel C37H45Cl3N2O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SR 140333
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 656.12
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 656.129