Läs mer
Tocris Bioscience™ SR 142948
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001411
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001411 1 mg
18073792 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30001411 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2309/1
Highly potent NTS receptor antagonist
Potent non-peptide neurotensin (NT) receptor antagonist that binds with high affinity (IC50 = 0.32 - 3.96 nM; Ki < 10 nM). Attenuates amphetamine-induced hyperactivity and is orally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 184162-64-9
Molekylformel C39H51N5O6
Spécification
Kemiskt namn eller material SR 142948
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 685.86
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 685.866
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.