Läs mer
Tocris Bioscience™ SR 16584
Beskrivning
Selective α3β4 nAChR antagonist (IC50 = 10.2 μM). Selectively binds α3β4 over α4β2 and α7 subtypes (Ki values are 0.508, >100 and >100 μM, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SR 16584 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 270.37 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.376 |