missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SR-18292, MedChemExpress
Beskrivning
SR-18292 is a PPAR gamma coactivator-1α (PGC-1α) inhibitor, which increases PGC-1α acetylation, suppresses gluconeogenic gene expression and reduces glucose production in hepatocytes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SR-18292 |
| CAS | 2095432-55-4 |
| Färg | Dust Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H30N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (272.85 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (272.85 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | CC1=CC=C(CN(C(C)(C)C)CC(O)COC2=CC=CC3=C2C=CN3)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.5 |
| Formel vikt | 366.5 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?