Läs mer
SR 2640 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((3-(2-Quinolinylmethoxy)phenyl)amino)Benzoic Acid Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H18N2O3.ClH/c26-23(27)20-9-2-4-11-22(20)24-17-7-5-8-19(14-17)28-15-18-13-12-16-6-1-3-10-21(16)25-18;/h1-14,24H,15H2,(H,26,27);1H |
| Formel vikt | 406.1084 |