Läs mer
SR-3029, MedChemExpress
Beskrivning
SR-3029 is a potent and ATP competitive CK1δ and CK1ε inhibitor, with IC50s of 44 nM and 260 nM, respectively, and Kis of 97 nM for both kinases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SR-3029 |
| CAS | 1454585-06-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H19F3N8O |
| Kvantitet | 2 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.44 mM) |
| LEDER | FC1=CC(N2C=NC3=C(NCC4=NC5=CC=C(F)C(F)=C5N4)N=C(N6CCOCC6)N=C23)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.45 |
| Formel vikt | 480.45 |
| Visa mer |