Läs mer
SR-3677, MedChemExpress
Produktkod. 16491797
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491797 50 mg
16476156 100 mg
16415638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16491797 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13300
MedChemExpress SR-3677 is a potent and selective ROCK-II inhibitor with an IC50 of ∼3 nM.
SR-3677 is a potent and selective ROCK-II inhibitor with an IC50 of ∼3 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SR-3677
CAS 1072959-67-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H24N4O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 43 mg/mL (105.28 mM)
LEDER CN(C)CCOC1=C(NC(C2OC(C=CC=C3)=C3OC2)=O)C=CC(C4=CNN=C4)=C1
Molekylvikt (g/mol) 408.45
Formel vikt 408.45
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease