Läs mer
SR-4370, MedChemExpress
Produktkod. 16485326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485326 100 mg -
16477167 5 mg -
16470757 50 mg 50mg
16434448 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111400
MedChemExpress SR-4370 is an inhibitor of HDAC, with IC50s of 0.13 μM, 0.58 μM, 0.006 μM, 2.3 μM, and 3.4 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, and HDAC6, respectively.
SR-4370 is an inhibitor of HDAC, with IC50s of 0.13 μM, 0.58 μM, 0.006 μM, 2.3 μM, and 3.4 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, and HDAC6, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SR-4370
CAS 1816294-67-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18F2N2O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (492.89 mM)
LEDER O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC(F)=C2F)C=C1)NNCCCC
Molekylvikt (g/mol) 304.33
Formel vikt 304.33
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death