missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SR 49059

Beskrivning
Potent and selective non-peptide vasopressin V1A receptor antagonist; devoid of agonist activity. Displays high affinity and efficacy at both rat (Ki = 1.6 nM) and human (Ki = 1.1 - 6.3 nM) V1A receptors. Potently antagonizes arginine vasopressin-induced effects in vitro (IC50 = 3.7 nM for inhibition of human platelet aggregation) and is orally active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 150375-75-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | SR 49059 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 620.498 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?