Läs mer
Tocris Bioscience™ SR 57227 hydrochloride
Beskrivning
A high affinity, selective 5-HT3 receptor agonist, active in vivo and CNS penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SR 57227 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 248.15 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.151 |